Learn More
Corning™ Flacons d’agitation jetables préassemblés pour solutions de systèmes fermés
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Prêts à l’emploi avec spatule et aimant intégré, éliminant ainsi la nécessité d’un assemblage ou d’un nettoyage et remontage chronophage
Marque:  Corning™ 3579
Code produit. 11343725
  • 2643.95€ / 4 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bouchons de rechange jetables pour flacon d’agitation Corning™ sont disponibles séparément. Chaque unité est stérile et conditionnée individuellement en double emballage. Les bouchons sont disponibles pour des tailles de flacon de 500 mL, 1 L et 3 L.
Compliance
Conforme à la norme USP classe XXIV : 71 étalons de bactériostase, de fongitasie et de stérilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,79 gal
HDPE
3,9 cm
3 L
10,1 in
Numéros de lot pour faciliter la traçabilité
1/Paquet
2
Oui
Filtre
45 mm (environ)
Noir
7,4 in
5,4 cm
Verre
25,9 cm
4
45°
GL 45
Stérile
188 mm
Promotions
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.