Learn More
Corning™ Flacons d’agitation jetables préassemblés pour solutions de systèmes fermés
Prêts à l’emploi avec spatule et aimant intégré, éliminant ainsi la nécessité d’un assemblage ou d’un nettoyage et remontage chronophage
Marque: Corning™ 3546
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons de rechange jetables pour flacon d’agitation Corning™ sont disponibles séparément. Chaque unité est stérile et conditionnée individuellement en double emballage. Les bouchons sont disponibles pour des tailles de flacon de 500 mL, 1 L et 3 L.
Compliance
Conforme à la norme USP classe XXIV : 71 étalons de bactériostase, de fongitasie et de stérilité.
Spécification
0,26 gal | |
Caoutchouc | |
3,9 cm | |
1 L | |
9,6 in | |
Orifice de nettoyage latéral et du bras latéral | |
1/Paquet | |
2 | |
Oui | |
Filtre | |
45 mm (Environ) |
Noir | |
5,3 in | |
5,4 cm | |
Verre | |
24,5 cm | |
6 | |
45° | |
GL 45 | |
Stérile | |
137 mm |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.