Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
BIOPHARMA
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
1785.00€ - 3380.00€
Spécification
Description Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
Débit 15 l/min
Gamme de températures 20°C to 150°C (Working)
Type Heating Circulator with Open Bath
À utiliser avec (application) Internal and external applications at working temperatures up to +150°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Modèle Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Dimensions (L x l x H) intérieures Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Dimensions (L x l x H) intérieures Prix Quantité et disponibilité  
15450572
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Julabo™
9012405
CD-B5 3.5 to 5 L 38 x 23 x 41 cm 15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening)
1785.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15470572
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Julabo™
9012417
CD-B17 13 to 17 L 40 x 38 x 47 cm 18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening)
1955.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15430582
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Julabo™
9012439
CD-B39 35 to 41 L 34 x 54 x 57 cm 30 x 33 x 30 cm (Usable Bath Opening)
3380.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
Description
  • Bright, White, Easy to Read Display
  • Easy to Operate Front Controls
  • Easy Switching Between Internal and External Circulation
  • Low Liquid Level Early Warning System
  • Integrated Drain Screw (except CD-B5)
  • Integrated Pump Connection (1 x M16)
  • Integrated Timer
  • PID1 and ACC Controls
  • Very Quiet
Spécification
Spécification
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
20°C to 150°C (Working)
Internal and external applications at working temperatures up to +150°C
0,35 bar
15 l/min
Heating Circulator with Open Bath
2 kW
±0,03°C