Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Marque: Julabo™ 9012417
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bains à circulation chauffants ouverts de la nouvelle série CORIO™ sont dotés de cuves de bain de haute qualité fabriquées en acier inoxydable et de raccords de pompe.- Modèle pour applications internes et externes
- Affichage lumineux, blanc et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
- Raccordement USB
- Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable
- Vis de vidange intégrée
. Plage de températures de travail : 20°C à 150°C Stabilité de la température : ±0,03 ° Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 15 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 38 x 40 x 47 Volume de remplissage (L) : 13 à 17
Spécification
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar | |
15 l/min | |
Heating Circulator with Open Bath | |
2 kW | |
CD-B17 | |
40 x 38 x 47 cm |
13 to 17 L | |
20°C to 150°C (Working) | |
Internal and external applications at working temperatures up to +150°C | |
0,35 bar | |
±0,03°C | |
18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |