Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
BIOPHARMA
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Marque:  Julabo™ 9012439
Code produit. 15430582
  • 3380.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bains à circulation chauffants ouverts de la nouvelle série CORIO™ sont dotés de cuves de bain de haute qualité fabriquées en acier inoxydable et de raccords de pompe.
  • Modèle pour applications internes et externes
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
  • Raccordement USB
  • Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable
  • Vis de vidange intégrée
Idéal pour la régulation de la température des échantillons, la préparation d’échantillons pour la sérologie et la chimie clinique, l’analyse, les tests de matériaux, etc. Applications de régulation de la température externe en combinaison avec les cellules de mesure, les photomètres, les réfractomètres, les polarimètres et bien plus encore
. Plage de températures de travail : 20°C à 150°C Stabilité de la température : ±0,03 ° Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 15 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 54 x 34 x 57 Volume de remplissage (L) : 35 à 41
Spécification
Spécification
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
15 l/min
Heating Circulator with Open Bath
2 kW
CD-B39
34 x 54 x 57 cm
35 to 41 L
20°C to 150°C (Working)
Internal and external applications at working temperatures up to +150°C
0,35 bar
±0,03°C
30 x 33 x 30 cm (Usable Bath Opening)