Learn More
Sulfate cuivre(II) pentahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
33.55€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CuH10O9S |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.68 |
Numéro MDL | 149681 |
Clé InChI | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | Sulfate de cuivre(2+) heptahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10368193
|
Fisher Chemical
C/8520/50 |
250 g | |||||||
10426870
|
Fisher Chemical
C/8520/53 |
500 g | |||||||
10743791
|
Fisher Chemical
C/8520/60 |
1 kg | |||||||
10519380
|
Fisher Chemical
C/8520/63 |
3 kg | |||||||
10010090
|
Fisher Chemical
C/8520/65 |
5 kg | |||||||
Description
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
7758-99-8 | |
249.68 | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CuH10O9S | |
149681 | |
Sulfate de cuivre(2+) heptahydraté |
Spécification
110°C | |
Bleu | |
Solide | |
149681 | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
249.68 | |
Récipient de poudre en plastique |
7758-99-8 | |
3.5 to 4.5 | |
CuH10O9S | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfate de cuivre(2+) heptahydraté | |
249.68g/mol | |
7.3mmHg 25 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate