Learn More
Sulfate cuivre(II) pentahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Description
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
Point de fusion | 110°C |
Couleur | Bleu |
pH | 3.5 to 4.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 249.68g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 7.3mmHg 25 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate