Learn More
Sulfate cuivre(II) pentahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10426870
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL 149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC Sulfate de cuivre(2+) heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 110°C
Couleur Bleu
pH 3,5 à 4,5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 249.68g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate