Learn More
Copper(I) Cyanide, purum p.a, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Purum p.a.,≥99.0% (KT)
30.25€ - 125.81€
Identifiants chimiques
CAS | 544-92-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CCuN |
Poids moléculaire (g/mol) | 89.564 |
Numéro MDL | MFCD00010975 |
Clé InChI | DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper |
CID PubChem | 11009 |
Nom IUPAC | copper(1+);cyanide |
SMILES | [C-]#N.[Cu+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15686020
|
Honeywell Research Chemicals
61176-50G |
50 g | Poly bottle | ||||||
15676020
|
Honeywell Research Chemicals
61176-250G |
250 g | Poly bottle | ||||||
15666020
|
Honeywell Research Chemicals
61176-1KG |
1 kg | Poly bottle | ||||||
Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Identifiants chimiques
544-92-3 | |
89.564 | |
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N | |
11009 | |
[C-]#N.[Cu+] |
CCuN | |
MFCD00010975 | |
copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper | |
copper(1+);cyanide |
Spécification
Copper(I) cyanide | |
544-92-3 | |
Powder | |
CuCN | |
UN1587 | |
copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper | |
[C-]#N.[Cu+] | |
89.564 | |
89.56g/mol | |
Odorless |
473°C | |
White | |
CCuN | |
MFCD00010975 | |
3587244 | |
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N | |
copper(1+);cyanide | |
11009 | |
≥99.0% (KT) | |
2.92g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
P260-P264-P273-P280-P284-P301 + P310
missing translation for 'dotInformation' : 6.1 / PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 208-883-6