Learn More
Copper(I) Cyanide, purum p.a, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Code produit. 15666020
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Purum p.a.,≥99.0% (KT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-92-3
Formule moléculaire CCuN
Poids moléculaire (g/mol) 89.564
Numéro MDL MFCD00010975
Clé InChI DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
CID PubChem 11009
Nom IUPAC copper(1+);cyanide
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) cyanide
Point de fusion 473°C
Couleur White
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Formule linéaire CuCN
Numéro UN UN1587
Beilstein 3587244
Poids de la formule 89.56g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (KT)
Odeur Odorless
Conditionnement Poly bottle
Densité 2.92g/mL at 25°C