Learn More
Copper(I) Cyanide, purum p.a, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(I) cyanide |
Point de fusion | 473°C |
Couleur | White |
Forme physique | Powder |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | CuCN |
Numéro UN | UN1587 |
Beilstein | 3587244 |
Poids de la formule | 89.56g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.0% (KT) |