Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU13 Midi, épaisseur 2 mm
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale HU13 Midi
84.85€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse sur gel horizontale midi HU13 |
---|---|
Type | Peigne |
Épaisseur (métrique) | 2 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) des dents | Volume (métrique) d’échantillon | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) des dents | Volume (métrique) d’échantillon | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10777701
|
Fisherbrand™
HU13-C2-10 |
9,5 mm | 85 μl | 10 | N/A | ||||
12358426
|
Fisherbrand™
HU13-C2-12MC |
8 mm | 70 μl | 12 | N/A | ||||
10641702
|
Fisherbrand™
HU13-C2-16 |
5,5 mm | 50 μl | 16 | N/A | ||||
10335361
|
Fisherbrand™
HU13-C2-24 |
3 mm | 25 μl | 24 | N/A | ||||
10395401
|
Fisherbrand™
HU13-C2-28MC |
3 mm | 25 μl | 28 | N/A | ||||
Description
- Avec code couleur
- Réglable en hauteur
- Offre un contrôle complet du volume de chargement
- Profondeur de puits jusqu’au débit maximum de 112 échantillons
Spécification
Unité d’électrophorèse sur gel horizontale midi HU13 | |
Peigne | |
2 mm |