Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU13 Midi, épaisseur 2 mm
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale HU13 Midi
Marque: Fisherbrand™ HU13-C2-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec code couleur
- Réglable en hauteur
- Offre un contrôle complet du volume de chargement
- Profondeur de puits jusqu’au débit maximum de 112 échantillons
Spécification
Unité d’électrophorèse sur gel horizontale midi HU13 | |
10 | |
85 μl |
Peigne | |
2 mm | |
9,5 mm |