Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU13 Midi, épaisseur 2 mm
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale HU13 Midi
Marque:  Fisherbrand™ HU13-C2-28MC
Code produit. 10395401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Avec code couleur
  • Réglable en hauteur
  • Offre un contrôle complet du volume de chargement
  • Profondeur de puits jusqu’au débit maximum de 112 échantillons
Spécification
Spécification
Unité d’électrophorèse sur gel horizontale midi HU13
28
25 μl
Peigne
2 mm
3 mm