Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 1 mm d’épaisseur
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
22.80€ - 33.05€
Spécification
Type | Peigne |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11803313
|
Fisherbrand™
MS10-10MC-1 |
10 | 27 μl |
29.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833313
|
Fisherbrand™
MS10-1-1 |
1 prép., 1 marqueur | 360 μl |
22.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11873313
|
Fisherbrand™
MS10-12-1 |
12 | 23 μl |
30.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813323
|
Fisherbrand™
MS10-16-1 |
16 | 16 μl |
23.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11863323
|
Fisherbrand™
MS10-20-1 |
20 | 14 μl |
33.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11893323
|
Fisherbrand™
MS10-2-1 |
2 prép., 2 marqueur | 158 μl |
22.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833333
|
Fisherbrand™
MS10-25-1 |
25 | 10 μl |
32.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11873333
|
Fisherbrand™
MS10-4-1 |
4 prép., 2 marqueur | 77 μl |
22.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813343
|
Fisherbrand™
MS10-8-1 |
8 | 41 μl |
31.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fourni comme standard
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Peigne | |
1 de chaque | |
1 mm |