Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 1 mm d’épaisseur
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque: Fisherbrand™ MS10-10MC-1
Description
- Fourni comme standard
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi | |
10 | |
1 mm |
Peigne | |
1 de chaque | |
27 μl |