Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 1 mm d’épaisseur
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque:  Fisherbrand™ MS10-20-1
Code produit. 11863323
  • 35.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fourni comme standard
  • Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi
20
1 mm
Peigne
1 de chaque
14 μl