Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 0,75 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
31.75€ - 32.95€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel-MultiSUB Maxi |
---|---|
Type | Peigne |
Quantité | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11813453
|
Fisherbrand™
MS20-36-0.75 |
36 | 11 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11853453
|
Fisherbrand™
MS20-4-0.75 |
4 prép., 2 marqueur | 115 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11873443
|
Fisherbrand™
MS20-30-0.75 |
30 | 13 μl |
32.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11853433
|
Fisherbrand™
MS20-2-0.75 |
2 prép., 2 marqueur | 236 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813433
|
Fisherbrand™
MS20-16-0.75 |
16 | 30 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833423
|
Fisherbrand™
MS20-1-0.75 |
1 prép., 1 marqueur | 506 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11843423
|
Fisherbrand™
MS20-10-0.75 |
10 | 54 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11863453
|
Fisherbrand™
MS20-40MCSS-0.75 |
40 | 8 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833463
|
Fisherbrand™
MS20-50-0.75 |
50 | 8 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11863433
|
Fisherbrand™
MS20-20MC-0.75 |
20 | 20 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833443
|
Fisherbrand™
MS20-25-0.75 |
25 | 16 μl |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Pour les bandes hermétiquement résolues
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 20 échantillons et 40 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Cuve d’électrophorèse sur gel-MultiSUB Maxi | |
Peigne | |
1 de chaque | |
0,75 mm |