Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 0,75 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque:  Fisherbrand™ MS20-25-0.75
Code produit. 11833443
  • 34.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
  • Pour les bandes hermétiquement résolues
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 20 échantillons et 40 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
Cuve d’électrophorèse sur gel-MultiSUB Maxi
25
0,75 mm
Peigne
1 de chaque
16 μl