Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 0,75 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque: Fisherbrand™ MS20-20MC-0.75
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Pour les bandes hermétiquement résolues
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 20 échantillons et 40 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Cuve d’électrophorèse horizontale Sub-Gel Maxi | |
20 | |
0,75 mm |
Peigne | |
1 de chaque | |
20 μl |