Learn More
Heptahydrate de sulfate de cobalt(II), Honeywell
Qualité réactif,≥99 %
81.54€ - 572.70€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-24-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 281.09 |
Numéro MDL | MFCD00149658 |
Clé InChI | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o |
CID PubChem | 61444 |
Nom IUPAC | cobalt(2+);sulfate;heptahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15607770
|
Honeywell Research Chemicals
C6768-100G |
100 g | |||||||
15637770
|
Honeywell Research Chemicals
C6768-250G |
250 g | |||||||
15617770
|
Honeywell Research Chemicals
C6768-1KG |
1 kg | |||||||
15627770
|
Honeywell Research Chemicals
C6768-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
10026-24-1 | |
281.09 | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
61444 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
cobalt(2+);sulfate;heptahydrate |
Spécification
Cobalt(II) sulfate heptahydrate | |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
281.09 | |
281.1g/mol | |
2.03g/mL at 25°C |
10026-24-1 | |
CoSO4 · 7H2O | |
UN3077 | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+);sulfate;heptahydrate | |
61444 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P201-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : GG3200000