Learn More
Heptahydrate de sulfate de cobalt(II), Honeywell
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | CoSO4 · 7H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Poids de la formule | 281.1g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Densité | 2.03g/mL at 25°C |