Learn More
Heptahydrate de sulfate de cobalt(II), Honeywell
Code produit. 15627770
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Numéro MDL MFCD00149658
Clé InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
CID PubChem 61444
Nom IUPAC Sulfate de cobalt (2+) heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CoSO4 · 7H2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 281.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 2.03g/mL at 25°C