Learn More
Séléniure de cobalt(II), + 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
219.00€ - 827.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1307-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CoSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.904 |
Numéro MDL | MFCD00016020 |
Clé InChI | QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g |
CID PubChem | 102108 |
Nom IUPAC | séléniure de cobalt |
SMILES | [Co]=[Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040224.18 |
50 g |
219.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040224.30 |
250 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1307-99-9 | |
137.904 | |
QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N | |
102108 | |
[Co]=[Se] |
CoSe | |
MFCD00016020 | |
cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g | |
séléniure de cobalt |
Spécification
Cobalt(II) selenide | |
Poudre | |
CoSe | |
UN3283 | |
Soluble in HNO3,aqua regia | |
[Co]=[Se] | |
137.904 | |
137.89 | |
Weak |
1307-99-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016020 | |
cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g | |
QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N | |
séléniure de cobalt | |
102108 | |
≥99% | |
7.650 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-155-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only