Learn More
Séléniure de cobalt(II), + 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379377
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1307-99-9
Formule moléculaire CoSe
Poids moléculaire (g/mol) 137.904
Numéro MDL MFCD00016020
Clé InChI QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
CID PubChem 102108
Nom IUPAC séléniure de cobalt
SMILES [Co]=[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) selenide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3283
Informations sur la solubilité Soluble in HNO3,aqua regia
Poids de la formule 137.89
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Weak
Densité 7.650 g/mL