Learn More
Séléniure de cobalt(II), + 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) selenide |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 250 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3283 |
Informations sur la solubilité | Soluble in HNO3,aqua regia |
Poids de la formule | 137.89 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Odeur | Weak |
Densité | 7.650 g/mL |