Learn More
Hydrate d’hexafluoro-2,4-pentanédionate de cobalt(II), 97 %, Thermo Scientific™
52.34€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 206986-92-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H6CoF12O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 493.07 |
Numéro MDL | MFCD00150649,MFCD00042510 |
Clé InChI | POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate |
CID PubChem | 16212172 |
Nom IUPAC | cobalt ; (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one ; hydrate |
SMILES | O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041594.03 |
1 g | |||||||
11308728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041594.06 |
5 g |
192.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
206986-92-7 | |
493.07 | |
POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N | |
16212172 | |
O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C10H6CoF12O5 | |
MFCD00150649,MFCD00042510 | |
bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
cobalt ; (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one ; hydrate |
Specifications
Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate | |
206986-92-7 | |
Poudre | |
MFCD00150649,MFCD00042510 | |
It is insoluble in water. | |
O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
493.07 | |
473.04 (Anhydrous) | |
Odorless |
173°C to 179°C | |
Orange | |
C10H6CoF12O5 | |
bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt ; (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one ; hydrate | |
16212172 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H351-H315-H319-H317-H335
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335-H350
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures