Learn More
Hydrate d’hexafluoro-2,4-pentanédionate de cobalt(II), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11308728
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206986-92-7
Formule moléculaire C10H6CoF12O5
Poids moléculaire (g/mol) 493.07
Numéro MDL MFCD00150649,MFCD00042510
Clé InChI POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
CID PubChem 16212172
Nom IUPAC bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one) cobalt hydrate
SMILES O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Point de fusion 173°C to 179°C
Couleur Orange
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 473.04 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%