Learn More
Hydrate d’hexafluoro-2,4-pentanédionate de cobalt(II), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11398718
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206986-92-7
Formule moléculaire C10H6CoF12O5
Poids moléculaire (g/mol) 493.07
Numéro MDL MFCD00150649,MFCD00042510
Clé InChI POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
CID PubChem 16212172
Nom IUPAC cobalt ; (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one ; hydrate
SMILES O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Point de fusion 173°C to 179°C
Couleur Orange
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 473.04 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%