Learn More
Cobalt(II) chloride, Honeywell™
Purum p.a., anhydrous,≥98.0% (KT)
102.07€ - 408.16€
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15676000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
60818-50G
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15666000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
60818-250G
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Identifiants chimiques
7646-79-9
129.83
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
Cl2Co
MFCD00010938
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Cobalt(II) chloride
Cl2Co
MFCD00010938
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
[Cl-].[Cl-].[Co++]
129.83
≥98% (KT)
7646-79-9
CoCl2
UN3077
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
129.84g/mol
40 mmHg (0°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P261-P273-P280-P284
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9800000