Learn More
Cobalt(II) chloride, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) chloride |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | CoCl2 |
Numéro UN | UN3077 |
Poids de la formule | 129.84g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% (KT) |
Tension de vapeur | 40 mmHg (0°C) |