Learn More
Cobalt(II) chloride, Honeywell™
Code produit. 15666000
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Purum p.a., anhydrous,≥98.0% (KT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride
Quantité 250 g
Formule linéaire CoCl2
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 129.84g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (KT)
Tension de vapeur 40 mmHg (0°C)