Learn More
Feuille de cobalt, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux)
303.00€ - 919.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.93 |
Numéro MDL | MFCD00010935 |
Clé InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
CID PubChem | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nom IUPAC | cobalt |
SMILES | [Co] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011450.FF |
25 x 25 mm |
303.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011450.FI |
50 x 50 mm | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Spécification
Cobalt foil | |
7440-48-4 | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Puratronic™ | |
≈5.6g/25x25mm |
1.0mm (0.04 in.) thick | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
99.995% | |
Odorless | |
Feuille |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures