Learn More
Feuille de cobalt, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux)
Code produit. 11357087
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈5.6g/25x25mm
Forme Feuille