Learn More
Feuille de cobalt, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux)
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Cobalt foil |
Note relative au nom | 1.0mm (0.04 in.) thick |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 50 x 50 mm |
Pourcentage de pureté | 99.995% |
Qualité | Puratronic™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈5.6g/25x25mm |
Forme | Feuille |