Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor CLINIConic™
Intégrez les adaptateurs pour rotor avec le rotor angulaire fixe CLINIConic.
Marque:  Thermo Scientific™ 11172596
31.41 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10581845
  • 33.06€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Intégrez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ CLINIConic™ au rotor à angles fixes CLINIConic.
Informations de commande :
Le corps de rotor à angle fixe CLINIConic (75-003-623) est disponible séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
Tube de prélèvement sanguin à fond rond de 7 ml
7 ml
Tube de prélèvement sanguin ou tube à fond rond de 7 ml
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor CLINIConic™ > Adaptateur pour tube de prélèvement sanguin ou tube à fond rond de 7 ml