Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
Marque: Eppendorf™ 5910712006
282.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4x400
- Accueille une sélection de tubes ou flacons
Spécification
Avec jupe / à base autostable | |
Tubes autoportants de 50 ml, Centriprep de 50 ml, Oak Ridge de 30 ml | |
Godet S-4x400 | |
2/boîte |