Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
Marque: Eppendorf™ 5910711000
282.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4x400
- Accueille une sélection de tubes ou flacons
Spécification
Fond rond | |
12 mm | |
Godet S-4x400 | |
17 |
Tubes à fond rond de 17 x 12 x 75 mm | |
144 mm | |
17 | |
2/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400 > 17 tubes à fond rond de 12 x 75 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu