Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont dotés d’un large col pour faciliter l’élimination du contenu.
46.70€ - 204.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16124377
|
Fisherbrand™
FB02911453A |
1 oz. | 30 ml | 48 |
194.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16134377
|
Fisherbrand™
FB02911454A |
2 oz. | 60 ml | 48 |
49.85€
48 pièces |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16164387
|
Fisherbrand™
FB02911467A |
4 oz. | 120 ml | 144 |
169.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16144377
|
Fisherbrand™
FB02911455A |
4 oz. | 120 ml | 24 |
46.70€
24 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16174387
|
Fisherbrand™
FB02911468A |
8 oz. | 240 ml | 96 |
204.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16154377
|
Fisherbrand™
FB02911456A |
8 oz. | 240 ml | 24 |
64.09€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16184387
|
Fisherbrand™
FB02911469A |
16 oz. | 480 ml | 48 |
116.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16164377
|
Fisherbrand™
FB02911457A |
16 oz. | 480 ml | 24 |
64.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Transparents | |
Blanc | |
Oui | |
Flacon gradué | |
PP |
Verre (type 3) | |
Oui | |
Large | |
Pâte / vinyle |