Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16154377
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Quantité:
24
48
96
144
Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont dotés d’un large col pour faciliter l’élimination du contenu.
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
  • Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 240 ml
Capacité (impériale) 8 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe du col 54 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 40 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 130 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 58-400
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 127 mm
Type de produit Flacon gradué
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400 mm
Diamètre (métrique) 61 mm