Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Quantité:
24
48
96
144
Specifications
Specifications
Capacité (métrique) | 120 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 105 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 144 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 48-400 |
Show More |