Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
65.90€ - 77.80€
Spécification
Capacité | Boîtes (12) |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs cryogéniques |
Hauteur (métrique) | 50 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11567234
|
Tenak™
TE21418 |
Boîtes (12) |
77.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260474
|
Tenak™
TE21410 |
Boîtes (9) |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270474
|
Tenak™
TE21412 |
Boîtes (10) |
69.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280474
|
Tenak™
TE21414 |
Boîtes (11) |
72.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With a locking rod to secure the cryoboxes
- These racks are for half sized boxes with 5 x 5 cell divider
- Max. footprint of 83 x 83 mm
Spécification
Boîtes (12) | |
Acier inoxydable | |
Congélateurs cryogéniques | |
50 mm (boîte) |