Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
Marque: Tenak™ TE21414
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec une tige de verrouillage pour sécuriser les cryoboîtes
- Ces racks sont destinés aux demi-boîtes avec 5 x 5 séparateurs cellulaires
- Encombrement max. de 83 x 83 mm
Spécification
Boîtes (11) | |
11 | |
83 x 83 x 610 mm |
Acier inoxydable | |
Congélateurs cryogéniques | |
50 mm (boîte) |