Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE21412
Code produit. 15270474
  • 73.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec une tige de verrouillage pour sécuriser les cryoboîtes
  • Ces racks sont destinés aux demi-boîtes avec 5 x 5 séparateurs cellulaires
  • Encombrement max. de 83 x 83 mm
Spécification
Spécification
Boîtes (10)
10
83 x 83 x 555 mm
Acier inoxydable
Congélateurs cryogéniques
50 mm (boîte)