Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
57.10€ - 190.00€
Spécification
Classe | Classe B. |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Température max. | 121deg;C |
Forme | Rond |
Couleur de la balance | Bleu |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10419862
|
BRAND™
34728 |
50 ml |
89.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11738148
|
BRAND™
34754 |
500 ml |
125.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12603576
|
BRAND™
34762 |
1000 ml |
190.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768158
|
BRAND™
34738 |
100 ml |
135.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11728148
|
BRAND™
34748 |
250 ml |
86.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10517271
|
BRAND™
34708 |
10 ml |
57.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10558351
|
BRAND™
34720 |
25 ml |
74.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Éprouvette graduée de forme haute avec bec verseur
- Fabrication en PMP (polyméthylpentène)
- Base hexagonale
- Graduations imprimées bleues
- Conforme aux normes DIN 12 681 ISO 6706
- L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Nettoyer à une température maximale de 60°C pour préserver les repères et les inscriptions
Spécification
Classe B. | |
121deg;C | |
Bleu | |
Éprouvette graduée |
Autoclavables | |
Rond | |
Hexagonale |