Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque: BRAND™ 34720
Description
- Éprouvette graduée de forme haute avec bec verseur
- Fabrication en PMP (polyméthylpentène)
- Base hexagonale
- Graduations imprimées bleues
- Conforme aux normes DIN 12 681 ISO 6706
- L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Nettoyer à une température maximale de 60°C pour préserver les repères et les inscriptions
Spécification
25 ml | |
plusmn;0,5 ml | |
Classe B. | |
10 | |
Autoclavables | |
Rond | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |
PMP | |
ISO 6706, DIN 12681 | |
Pour contenir | |
0,5 ml | |
121°C | |
Bleu | |
170 mm |