Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque:  BRAND™ 34708
57.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10517271
Description
Description
  • Éprouvette graduée de forme haute avec bec verseur
  • Fabrication en PMP (polyméthylpentène)
  • Base hexagonale
  • Graduations imprimées bleues
  • Conforme aux normes DIN 12 681 ISO 6706
  • L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
  • Nettoyer à une température maximale de 60°C pour préserver les repères et les inscriptions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 ml
plusmn;0,2 ml
Classe B.
10
Autoclavables
Rond
Hexagonale
Éprouvette graduée
PMP
DIN 12681, ISO 6706
Pour contenir
0,2 ml
121°C
Bleu
145 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute PMP de classe B > Capacité (métrique) : 10 mL