Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory.
46.75€ - 113.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
Description | Éprouvette graduée, PP |
Classe | Classe B. |
Jetable | Non jetable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13128029
|
Hirschmann™
7500160 |
46.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
13138029
|
Hirschmann™
7500170 |
25 mL |
52.90€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13148029
|
Hirschmann™
7500175 |
60.30€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
13168029
|
Hirschmann™
7500186 |
57.85€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
13188029
|
Hirschmann™
7500193 |
1000 mL |
99.65€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13198029
|
Hirschmann™
7500194 |
113.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Spécification
Polypropylène | |
Éprouvette graduée, PP | |
Non jetable | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Classe B. | |
Rond | |
Bleu | |
Éprouvette graduée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations