Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory.
Marque: Hirschmann™ 7500170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
- PP
- Échelle augmentée
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
Spécification
25 mL | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Classe B. | |
22 mm | |
Rond | |
Bleu | |
170 mm |
Polypropylène | |
Éprouvette graduée, PP | |
Non jetable | |
0,5 ml | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |