Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory.
Marque: Hirschmann™ 7500194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
- PP
- Échelle augmentée
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
Spécification
Classe B. | |
Rond | |
Bleu | |
482 mm |
Non jetable | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |